Learn More
Azlon™ Vakuumexsikkator aus Polycarbonat mit Hahn
Langlebig mit hoher Stoßfestigkeit und widerstandsfähig gegen hohe Vakuumdrücke
342.00 € - 675.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Polycarbonat |
Produkttyp | Vakuum-Exsikkator |
Enthält | Sperrhahn |
Menge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Platte | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Platte | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12060253
|
Azlon
DWA215 |
215 mm | 205 mm | 262 mm |
342.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12080253
|
Azlon
DWA245 |
245 mm | 236 mm | 296 mm |
675.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Langlebig mit hoher Stoßfestigkeit und widerstandsfähig gegen hohe Vakuumdrücke
- Transparente Abdeckung aus Polycarbonat und Sockel
- Langlebig und sehr stoßfest
- Hält hohen Vakuumdrücken sicher stand
- Keramikplatte ermöglicht die Verwendung von Glühtiegeln
Spezifikation
Durchsichtig | |
Vakuum-Exsikkator | |
1/Packung |
Polycarbonat | |
Sperrhahn |