Learn More
Azlon™ Enghals-Saugflasche aus HDPE Artikelnummer.: 10339474
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ Enghals-Saugflasche aus HDPE
Artikelnummer. 10339474
Fassungsvermögen: 5 l; schmaler Hals
Click to view available options
Fassungsvermögen: 5 l; schmaler Hals
Artikelnummer. 10339474
Marke: Azlon BGH034
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Zum Abfüllen von gängigen Laborflüssigkeiten/destilliertem Wasser usw. auf der Arbeitsfläche etc.; Farbe: Weiß
  • Erhöhte Graduierung und transluzente Farbe
  • Leichtgängige, auslaufsichere Absperrhähne
  • Robuster Tragegriff sorgt für einfachen Transport
  • Schraubverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • Entspricht den US-FDA-Richtlinien für Lebensmittelkontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 l
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 49 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Dispensierung von gewöhnlichen Labormedien/destilliertem Wasser usw.
Höhe (metrisch) mit Verschluss 330 mm
Enthält Verschluss
Material HDPE
Flaschenhalstyp Enghals
Produkttyp Saugflasche
Form Achteckig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Enghals-Saugflasche aus HDPE >