Learn More
Azlon™ GLASS DISPOSABLE BOX BENCH
Zur sicheren Entsorgung von Glasbruch
54.60 € - 110.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Form | Rechteckig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von zerbrochenem Glas |
Produkttyp | Glasbehälter für die Arbeitsfläche |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12060133
|
Azlon™
DBG002P |
26.5 cm | 23 cm |
54.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12050133
|
Azlon™
DBG001P |
70 cm | 30 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Zur sicheren Entsorgung von Glasbruch
- Formfeste Boxen zur Selbstmontage
- Das Glas wird sicher in einer dichten, auslaufsicheren und durchstichfesten LDPE-Einlage gehalten
- Der Deckel verfügt über eine integrierte Abfallklappe für die einfache Verwendung und ist mit einer Versiegelungsfunktion ausgestattet, die bei vollständiger Füllung verwendet werden kann
- Eine deutlich lesbare Gebrauchsanweisung ist auf die Boxen aufgedruckt
Spezifikation
Durchscheinend | |
Rechteckig | |
Sichere Entsorgung von zerbrochenem Glas | |
Glasbehälter für die Arbeitsfläche |