Learn More
Azlon™ GLASS DISPOSABLE BOX BENCH
Zur sicheren Entsorgung von Glasbruch
Marke: Azlon™ DBG001P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur sicheren Entsorgung von Glasbruch
- Formfeste Boxen zur Selbstmontage
- Das Glas wird sicher in einer dichten, auslaufsicheren und durchstichfesten LDPE-Einlage gehalten
- Der Deckel verfügt über eine integrierte Abfallklappe für die einfache Verwendung und ist mit einer Versiegelungsfunktion ausgestattet, die bei vollständiger Füllung verwendet werden kann
- Eine deutlich lesbare Gebrauchsanweisung ist auf die Boxen aufgedruckt
Spezifikation
60 l | |
70 cm | |
Rechteckig | |
Sichere Entsorgung von zerbrochenem Glas | |
Glasbehälter, Standystem |
Durchscheinend | |
30 cm | |
30 cm | |
Freistehend |