Learn More
Azlon™ GLASS DISPOSABLE BOX BENCH
Zur sicheren Entsorgung von Glasbruch
Marke: Azlon™ DBG002P
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.81800kg
Beschreibung
Zur sicheren Entsorgung von Glasbruch
- Formfeste Boxen zur Selbstmontage
- Das Glas wird sicher in einer dichten, auslaufsicheren und durchstichfesten LDPE-Einlage gehalten
- Der Deckel verfügt über eine integrierte Abfallklappe für die einfache Verwendung und ist mit einer Versiegelungsfunktion ausgestattet, die bei vollständiger Füllung verwendet werden kann
- Eine deutlich lesbare Gebrauchsanweisung ist auf die Boxen aufgedruckt
Spezifikation
23 cm | |
26.5 cm | |
23 cm | |
Tischgerät | |
Glasbehälter für die Arbeitsfläche |
Durchscheinend | |
Rechteckig | |
Sichere Entsorgung von zerbrochenem Glas | |
LDPE |