Learn More
x5 Wash bottle, Wide neck, non-venting, PP
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Beschreibung
Manufactured from polypropylene for superior chemical and thermal resistance; imprinted with Autoclavable. Azlon™ Polypropylene Wash Bottles are fitted with a one-piece polypropylene closure.
- Quadratische Schulterspritzflaschen
- Autoklavierbar bis zu 121 °C
- Verschlüsse behalten bei Gebrauch die Form
- Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
- Lichtdurchlässige Flaschen ohne Aufdruck
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Material | Polypropylen |
Menge | 5/Pckg. |
Verschlussfarbe | Weiß |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Öffnung | Weit |
Chemical Label | Autoklavierbar |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Verschlusskappe ohne Belüftung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 5.2 MB
Product information
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3.7 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
89Stunden
12Minuten
31Sekunden
16Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
x5 Wash bottle, Wide neck, non-venting, PP >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur