Learn More
VITLAB™ Weithals-Spritzflaschen aus PP, transparent
Zum Waschen von Geräten und Materialien mit einem präzisen Sprühstrahl und optimiertem Rückfluss. VITLAB™ Spritzflaschen aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch einen Schraubverschluss mit integriertem Sprühröhrchen auf Enghals- oder Weithalsflaschen aus. Die Sprühflaschen sind einzeln verpackt, autoklavierbar und recyclingfähig.
Marke: VITLAB™ 93993
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Waschflaschen eignen sich zum Reinigen, Beschichten und Befeuchten in jeder Laborumgebung. Polypropylen-Flaschen sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Verwendung mit einer Reihe Bereichen von Chemikalien, Lösungsmitteln und Temperaturen. Sprühflaschen sind einzeln in klar gekennzeichneten Polyethylen-Beuteln verpackt.- Entwickelt für präzise Sprühkontrolle
- Die fein gezogene Spitze schafft eine präzise Spritzdüse zur Feinsteuerung
- Optimierter mittlerer Rückfluss durch das kontinuierliche Spritzrohr
- Auswahl an Enghalsflaschen oder Weithalsflaschen
- Konische Enghalsflaschen für einfachere Handhabung
- Weithalsflaschen mit rechteckigen Ansetzen für einfaches und sicheres Befüllen
- Alle Flaschen verfügen über Schraubverschlussdeckel mit GL-Gewinde für einen strapazierfähigen, sicheren Halt
- Hergestellt aus dauerhaftem, autoklavierbarem Polypropylen
- Chemisch beständig für die Verwendung mit flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien
- Temperaturbeständig und autoklavierbar
- Transparentes Material für einfaches Identifizieren und Überwachen
Spezifikation
500 ml | |
Polypropylen | |
GL 45 | |
Weit | |
Spülflasche | |
Schraubkappe |
Durchsichtig | |
12/Packung | |
Autoklavierbar | |
166 mm | |
76 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Weithals-Spritzflaschen aus PP, transparent > Kapazität: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur