Learn More
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Einkanal-Makropipette
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Einkanal-Makropipette vereint hohe Genauigkeit und Präzision mit innovativem Design für mehr Komfort beim Pipettieren über längere Zeiträume.
Marke: CORNING AXYGEN™ AP-10ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
- 3 Jahre Garantie
- Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
- Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
- Der große ergonomische Druckknopf lässt sich leicht mit dem Daumen drücken
- Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Verfahrens
Spezifikation
±2.5/±0.5 % | |
Axypet™ | |
1 bis 10 ml | |
1/Pckg. |
1 | |
Makropipette | |
±0.6/plusmn;0.2 % | |
3 Jahre |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Einkanal-Makropipette > Volumen: 1 bis 10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur