Learn More
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Einkanal-Makropipette
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Einkanal-Makropipette vereint hohe Genauigkeit und Präzision mit innovativem Design für mehr Komfort beim Pipettieren über längere Zeiträume.
283.00 €
Spezifikation
Anzahl Kanäle | 1 |
---|---|
Produktlinie | Axypet™ |
Typ | Makropipette |
Menge | 1/Pckg. |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10379589
|
CORNING AXYGEN™
AP-5000 |
1 bis 5 ml |
283.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10039829
|
CORNING AXYGEN™
AP-10ML |
1 bis 10 ml |
283.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
- 3 Jahre Garantie
- Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
- Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
- Der große ergonomische Druckknopf lässt sich leicht mit dem Daumen drücken
- Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Verfahrens
Spezifikation
1 | |
Makropipette | |
3 Jahre |
Axypet™ | |
1/Pckg. |