Learn More
Eppendorf Reference™ 2 Pipetten mit variablem Volumen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15733489 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,25 bis 2,5 ml
0,5 bis 10 μl
0,5 bis 5 ml
0.1 bis 2.5 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
30 bis 300 μl
Farbe:
Blau
Dunkelgrau
Gelb
Hellgrau
Mittelgrau
Orange
Rot
Türkis
Violett
Schritten:
0,002 μl
0,01 μL
0.02 μl
0.1 μl
0,2 μl
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15733489
Marke: Eppendorf 4924000118
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Pipetten mit variablem Volumen lassen sich die Kontaminationsgefahr durch Aerosole sowie die Belastung für den Daumen verringern. Eppendorf™ Reference™ 2 Pipetten mit variablem Volumen eignen sich hervorragend für das Pipettieren und das Mischen von Flüssigkeiten, das Befüllen von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen und die Phasenextraktion sowie die Entfernung von Überständen.
  • Integriertes Pipettiersystem mit interner RFID-Technologie
  • Die Seriennummer ist auf mehreren Bauteilen der Pipette aufgedruckt.
  • Farbcodierte und volumenbeschriftete Pipette zur schnellen Erkennung des Volumens und der Spitzengröße
  • Der runde obere Teil der Pipette ermöglicht den Einsatz in jeder Position.
  • Vierstellige Anzeige für exakte, schnelle und sichere Volumeneinstellung (Volumenarretierung im Lieferumfang enthalten)
  • Der federbelastete Spitzenkonus reduziert den Kraftaufwand bei Betrieb und Abwurf.
  • Der feste obere Griff und die beweglichen Teile und Außenkanten aus Edelstahl sorgen für die Stabilität der Pipette.
  • Hohe Flexibilität mit der Möglichkeit, einzelne Konen zu entnehmen
  • Gewährleistet eine kontinuierliche, identische Pipettenausrichtung während des Arbeitsprozesses
  • Vollständig autoklavierbare Pipette mit glatter Oberfläche und wenigen rauen Kanten
  • Ein-Knopf-Bedienung
  • Mit federbelastetem Spitzenkonus, beweglichen Teilen und Außenkanten aus Edelstahl mit anpassbarer Beschriftungsfläche
  • Ergonomische Handhabung mit reduziertem Bedienungsaufwand
  • Einfacher und schneller Spitzenabwurf mit aktiver Aerosolreduktion
  • Weniger Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom), da der Daumen nicht seitwärts bewegt werden muss
  • Spürbare Rückmeldung vor dem Abwurf der Spitze
  • Hohe Präzision und Genauigkeit für zuverlässige Pipettierergebnisse
  • Anwenderfreundliche Sekundäreinstellung
Dieses Produkt ist bzw. diese Produkte sind Gegenstand eines GSA- oder VA-Vertrags von Fisher Scientific. Bei Aufrufen dieser Seite als nicht registrierter Anwender handelt es sich bei den angezeigten Preisen um Listenpreise. Um die für Ihren GSA- oder VA-Vertrag geltenden Preise anzuzeigen, melden Sie sich mit Ihrer Kontonummer an, oder wenden Sie sich an eines unserer Kundendienstteams, um sich als Anwender registrieren zu lassen. Sie können sich die für Sie geltenden Vertragspreise auch anzeigen lassen, indem Sie auf GSA Advantage nach diesen Artikeln suchen. Um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich an den Fisher Scientific Kundendienst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Türkis
Zur Verwendung mit 10 ml-Pipettenspitze
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Reference 2
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 1 bis 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) 10-ml-Pipettenspitze
Enthält epT.I.P.S.™ Probenbeutel mit 10 Pipettenspitzen
Schritten 10 μl