Learn More
Axygen™ Axygen™ Universeller linearer Pipettenständer
Praktische Pipettenlagerung
68.95 € - 91.20 €
Spezifikation
Produkttyp | Pipettenständer |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Material | POM |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
Produktcode | Marke | Farbe | Positionen | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Positionen | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16302277
|
Axygen™
AP-USD4-P |
Rot | 4 | Einkanalige Pipetten (4) oder Mehrkanalpipetten (2) |
68.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16312277
|
Axygen™
AP-USD6 |
Durchsichtig | 6 | Einkanalige Pipetten (6) oder Mehrkanalpipetten (3) |
91.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Universeller linearer Axygen™ Ständer für vier Pipetten (vier Einkanal-, maximal zwei 8-Kanal- oder 12-Kanalpipettierer)
Spezifikation
Pipettenständer | |
POM | |
Liquid Handling | |
11 cm |
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
Pipetten | |
23,8 cm |