Learn More
Axygen™ Axygen™ Universeller linearer Pipettenständer
Praktische Pipettenlagerung
Brand: Axygen™ AP-USD4-P
60.56 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23272" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.42000kg
Description
Universeller linearer Axygen™ Ständer für vier Pipetten (vier Einkanal-, maximal zwei 8-Kanal- oder 12-Kanalpipettierer)
Specifications
Pipettenständer | |
Einkanalige Pipetten (4) oder Mehrkanalpipetten (2) | |
4 | |
Pipetten | |
11 cm |
Rot | |
POM | |
Unsteril | |
30,6 cm | |
23,8 cm |