Learn More
Axygen™ Axygen™ Universeller linearer Pipettenständer
Praktische Pipettenlagerung
Marke: Axygen™ AP-USD6
84.93 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23272" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47000kg
Beschreibung
Universeller linearer Axygen™ Ständer für vier Pipetten (vier Einkanal-, maximal zwei 8-Kanal- oder 12-Kanalpipettierer)
Spezifikation
Pipettenständer | |
Durchsichtig | |
POM | |
Unsteril | |
Pipetten | |
11 cm | |
355 g |
Nicht autoklavierbar | |
Einkanalige Pipetten (6) oder Mehrkanalpipetten (3) | |
6 | |
Liquid Handling | |
42,6 cm | |
23,8 cm |