Learn More
Axygen™ Axygen™ Aufbewahrungsbehälter
In Axygen™ Aufbewahrungsbehältern können Proben längere Zeit gelagert werden.
Marke: Axygen™ TR8300-BLK
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unterstützung des Einfrierens bei -80 °C und des Autoklavierens bei 121 °C
- Alphanumerische Probenidentifikation
- Zur Vereinfachung der Probenidentität
- Die Polypropylenstruktur bleibt mit Sicherheit erhalten
Spezifikation
Probengröße: 1,5/2,0 ml | |
Schwarz/opak | |
Probenlagerung | |
Schubeinsätze | |
-80 °C bis 121 °C | |
14,2 cm |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
100 Röhrchen | |
2 pro Karton | |
14,2 cm | |
5,5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Aufbewahrungsbehälter > Schwarz/opak
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur