Learn More
Gibco™ L-Glutamin (200 mM)
Artikelnummer. 15430614
Click to view available options
Menge:
20 mL
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
20 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15430614
Marke: Gibco™ 25030149
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gebrauchsfertige, als Zellkulturergänzung fungierende Stammlösung
Gibco L-Glutamine is a ready-to-use amino acid supplement for cell culture. L-glutamine is an amino acid required in cell culture for the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, and other amino acids, as well as in protein synthesis and glucose production. Unlike most other amino acids, L-glutamine is not stable in solution with a rate of degradation dependent upon time, temperature, and pH. The optimal concentration depends upon the cell type and medium used to culture the cells, but generally falls in the range of 2–6 mM.
L-Glutamin ist eine für Zellkulturen erforderliche Aminosäure. L-Glutamin ist an der Bildung von Purin- und Pyrimidin-Nukleotiden, Aminozuckern, Glutathion, L-Glutamat und anderen Aminosäuren sowie an der Protein-Synthese und Glukose-Produktion beteiligt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Aminosäuren ist L-Glutamin in der Lösung nicht stabil. Die Geschwindigkeit des Abbaus verläuft in Abhängigkeit von Zeit, Temperatur und pH-Wert.
  • Die optimale Konzentration hängt von der Zellart und dem für die Zellkultur verwendeten Medium ab, liegt aber im Allgemeinen im Bereich von 2 bis 6 mM
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Bioproduktion, Zellkultur, Klonierung, Säugetierzellkultur, Transformation, Herstellung von Viren-Impfstoffen
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutamin
pH 5 bis 6
Menge 20 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 X
Physikalische Form Flüssig
Versandbedingung Trockeneis