Learn More
Axygen™ Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing with Conical Bottoms
Selbststehende Röhrchen
65.16 € - 598.91 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Verpackung | Beutel |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12739608
|
Axygen™
ST-150-SS-C-S |
Durchsichtig | Steril | 1.5 ml |
598.91 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11344225
|
Axygen™
ST-150-SS-C-S |
Durchsichtig | Steril | 1.5 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
12719618
|
Axygen™
ST-200-SS-S |
Durchsichtig | Steril | 2 ml |
598.91 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11394225
|
Axygen™
ST-200-SS-S |
Durchsichtig | Steril | 2 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Polypropylen | |
Steril | |
Konisch |
Durchsichtig | |
Beutel | |
Nicht enthalten | |
20000 x g |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing with Conical Bottoms