Learn More
Axygen™ Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing with Conical Bottoms
Artikelnummer. 12719618 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Sterilität:
Steril
Kapazität (metrisch):
1.5 ml
2 ml
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12719618
Marke: Axygen™ ST200SSS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selbststehende Röhrchen
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Kapazität (metrisch) 2 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Verpackung Beutel
Sterilität Steril
Verschlusstyp Nicht enthalten
Bodenform Konisch
Max. RZB 20000 x g