Learn More
Axygen™ Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing with Conical Bottoms
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Sterilität:
Steril
Kapazität (metrisch):
1.5 ml
2 ml
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Verpackung | Beutel |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Nicht enthalten |
| Bodenform | Konisch |
| Max. RZB | 20000 x g |