Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
GREENER_CHOICE
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR.
Marke:  Axygen™ PCR-96-MB-C
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11320205
Beschreibung
Beschreibung
  • Für ABI Thermocycler-Blöcke mit 0.2 ml
  • Max. RZB: 4000 x G
  • Einzeln oder doppelt gekerbte Ecken
  • Nicht-steril und nicht-pyrogenisch
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Elevated Wells
8 x 12
Megabace Sequenzierer
Polypropylen
96
Rund
50/Karton
RNase-, DNase-frei
Ohne Deckel
Durchsichtig
Ohne Rand
200 μl
Unsteril
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen
10 St./Packung
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen > Durchsichtig; ohne Rand, erhöhte Wells; 96 Wells; 200 μl