Learn More
SGE™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze
Die eingebundene Diamond Spritzentechnologie bietet eine deutlich verbesserte Haltbarkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel mit 42 mm konischer Spitze sind speziell für die Verwendung mit Agilent Autosamplern konzipiert.
Marke:  SGE™ 002829
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12917556
  • 99.16 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Große Temperaturbereiche
  • Erhöhte Laufruhe
  • Farbcodierte Spritzen nach Volumen
  • Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
Spezifikation
23 bis 26 G
0.63/0.47 mm
42 mm
10R-AG-GT-0.63/0.47C
Konus
Abnehmbar
0.63/0.47 mm
Gaschromatographie
Autosampler-Spritze
10 μl
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
SGE™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze > Modell: 10R-AG-GT-0.63/0.47C; AD: 0.63/0.47 mm; Gauge: 23-26 Volumen: 10 μ l