Learn More
SGE™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze
Die eingebundene Diamond Spritzentechnologie bietet eine deutlich verbesserte Haltbarkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel mit 42 mm konischer Spitze sind speziell für die Verwendung mit Agilent Autosamplern konzipiert.
92.25 € - 155.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
---|---|
Länge (metrisch) | 42 mm |
Art der Kanülenspitze | Konus |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS |
Anschlusstyp | Abnehmbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10137070
|
SGE™
000400 |
0,5 μl | 26 G |
155.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10239010
|
SGE™
000410 |
0,5 μl | 23 G |
155.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10424492
|
SGE™
000415 |
0,5 μl | 23 bis 26 G |
155.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10166830
|
SGE™
002815 |
10 μl | 23 G |
92.25 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12917556
|
SGE™
002829 |
10 μl | 23 bis 26 G |
99.16 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15288473
|
SGE™
004665 |
50 μl | 23 G |
126.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Große Temperaturbereiche
- Erhöhte Laufruhe
- Farbcodierte Spritzen nach Volumen
- Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
Gaschromatographie | |
Konus | |
Abnehmbar |
42 mm | |
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze