Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für das automatisierte Eppendorf™ epMotion™ Pipettiersystem, 50, Filter, steril
GREENER_CHOICE
Zuverlässigeres automatisiertes Pipettieren mit den Thermo Scientific™ Automationsspitzen für das Eppendorf™ epMotion™ Pipettiersystem – abgesichert durch eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle
Marke:  Thermo Scientific™ 967-021
804.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13306068
  • 1055.00 € / 3840 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zuverlässigeres Pipettieren mit den Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Eppendorf™ epMotion™ Pipettiersysteme, erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und steril mit Filter Jede einzelne Pipettenspitze durchläuft eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Spitzen werden an den Workstations validiert, für die sie vorgesehen sind. Alle sterilen Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
Eigenschaften:
  • Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und steril mit Filter
  • Validiert an der Workstation, für die die Spitze vorgesehen ist
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ul
Steril
Racks
Eppendorf™ epMotion™
Steril & PCR-fähig
Gefiltert
klar
Automatisierung
Eppendorf epMotion
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für das automatisierte Eppendorf™ epMotion™ Pipettiersystem, 50, Filter, steril > Automationsspitzen mit Filter für epMotion™, Volumen:1.000 μl; Sterilität:Steril; Farbe:Transparent; Packungsgröße:10 Magazine zu je 384 Spitzen/Karton (insgesamt 3.840 Spitzen)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.