Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für das automatisierte Eppendorf™ epMotion™ Pipettiersystem, 50, Filter, steril
Zuverlässigeres automatisiertes Pipettieren mit den Thermo Scientific™ Automationsspitzen für das Eppendorf™ epMotion™ Pipettiersystem – abgesichert durch eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle
471.00 € - 1065.00 €
Spezifikation
Farbe | klar |
---|---|
Format | Racks |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf™ epMotion™ |
Produktlinie | Eppendorf epMotion |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Sterilität | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Sterilität | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13326048
![]() |
Thermo Scientific™
965-021 |
50 μl | Gefiltert | Steril | Steril & PCR-fähig |
821.13 €
3840 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15227626
![]() |
Thermo Scientific™
965-262 |
50 μl | Ungefiltert | Unsteril | Zertifizierte Qualität |
484.00 €
3840 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15237626
![]() |
Thermo Scientific™
966-021 |
300 μl | Gefiltert | Steril | Steril & PCR-fähig |
1065.00 €
3840 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15257626
![]() |
Thermo Scientific™
966-261 |
300 μl | Ungefiltert | Steril | Steril |
556.00 €
3840 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15267626
![]() |
Thermo Scientific™
966-262 |
300 μl | Ungefiltert | Unsteril | Zertifizierte Qualität |
484.00 €
3840 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13306068
![]() |
Thermo Scientific™
967-021 |
1000 ul | Gefiltert | Steril | Steril & PCR-fähig |
1055.00 €
3840 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13346068
![]() |
Thermo Scientific™
967-261 |
1000 ul | Ungefiltert | Steril | Steril |
551.00 €
3840 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13356068
![]() |
Thermo Scientific™
967-262 |
1000 ul | Ungefiltert | Unsteril | Zertifizierte Qualität |
471.00 €
3840 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
Zuverlässigeres Pipettieren mit den Thermo Scientific™ Automationsspitzen für Eppendorf™ epMotion™ Pipettiersysteme, erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und steril mit Filter Jede einzelne Pipettenspitze durchläuft eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Spitzen werden an den Workstations validiert, für die sie vorgesehen sind. Alle sterilen Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
Eigenschaften:
- Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und steril mit Filter
- Validiert an der Workstation, für die die Spitze vorgesehen ist
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
Specifications
klar | |
Racks | |
Eppendorf™ epMotion™ | |
Eppendorf epMotion |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.