Learn More
Socorex™ Automatische Spritze
Dosierung mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit dank korrosionsbeständigen Kolbengriff oder einer automatischen Spritze mit zwei Ringen. Die Socorex™ Dosys™ automatische Spritze mit Premium-Kolbengriff passt bequem in jede Hand und ermöglicht effizientes Arbeiten auch in langen Dispensiersitzungen.
242.00 € - 308.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl |
Enthält | Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung. |
Produkttyp | Automatische Spritze, Pistolengriff |
Modell | Dosys™ Premium 174 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10126530
|
Socorex™
174.0501 |
0.1 bis 1 ml |
242.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10539402
|
Socorex™
174.0505 |
0.5 bis 5 ml |
264.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10400021
|
Socorex™
174.0502 |
0.3 bis 2 ml |
242.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10319600
|
Socorex™
174.0510 |
1 bis 10 ml |
308.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Pistolengriff-Design.
- Selbstnachfüllende automatische Spritze.
- Abnehmbares Luer-Lock-Ventilsystem.
- Hohe chemische Beständigkeit.
- Korrosionsbeständig.
- Optimales Gleichgewicht und optimale Ergonomie.
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- Aufwand begrenzt.
- Schnelle und zuverlässige Volumeneinstellung.
- Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
- Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
- Geschliffener Glaszylinder.
- Sanfter Kolbenhub und Dichtheit ohne O-Ring.
- Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
- Autoklavierbar (außer PVC-Schutzhülle).
Spezifikation
Ja | |
Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung. | |
Dosys™ Premium 174 | |
Luer Lock |
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl | |
Automatische Spritze, Pistolengriff | |
Je 1 | |
Ja |