Learn More
Socorex™ Automatische Spritze
Dosierung mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit dank korrosionsbeständigen Kolbengriff oder einer automatischen Spritze mit zwei Ringen. Die Socorex™ Dosys™ automatische Spritze mit Premium-Kolbengriff passt bequem in jede Hand und ermöglicht effizientes Arbeiten auch in langen Dispensiersitzungen.
Marke:  Socorex™ 174.0501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10126530
  • 242.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pistolengriff-Design.
  • Selbstnachfüllende automatische Spritze.
  • Abnehmbares Luer-Lock-Ventilsystem.
  • Hohe chemische Beständigkeit.
  • Korrosionsbeständig.
  • Optimales Gleichgewicht und optimale Ergonomie.
    • Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
    • Aufwand begrenzt.
  • Schnelle und zuverlässige Volumeneinstellung.
  • Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
  • Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
  • Geschliffener Glaszylinder.
  • Sanfter Kolbenhub und Dichtheit ohne O-Ring.
  • Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
  • Autoklavierbar (außer PVC-Schutzhülle).
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung.
0,05 mL
Je 1
0.1 bis 1 ml
Ja
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl
Automatische Spritze, Pistolengriff
Dosys™ Premium 174
<0.7 % bis <0.4 %
Luer Lock