Learn More
Socorex™ Automatische Spritze
Dosierung mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit dank korrosionsbeständigen Kolbengriff oder einer automatischen Spritze mit zwei Ringen. Die Socorex™ Dosys™ automatische Spritze mit Premium-Kolbengriff passt bequem in jede Hand und ermöglicht effizientes Arbeiten auch in langen Dispensiersitzungen.
Marke: Socorex™ 174.0502
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Pistolengriff-Design.
- Selbstnachfüllende automatische Spritze.
- Abnehmbares Luer-Lock-Ventilsystem.
- Hohe chemische Beständigkeit.
- Korrosionsbeständig.
- Optimales Gleichgewicht und optimale Ergonomie.
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- Aufwand begrenzt.
- Schnelle und zuverlässige Volumeneinstellung.
- Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
- Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
- Geschliffener Glaszylinder.
- Sanfter Kolbenhub und Dichtheit ohne O-Ring.
- Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
- Autoklavierbar (außer PVC-Schutzhülle).
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung. | |
0,1 mL | |
Je 1 | |
0.3 bis 2 ml | |
Ja |
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl | |
Automatische Spritze, Pistolengriff | |
Dosys™ Premium 174 | |
<0.7 % bis <0.4 % | |
Luer-Lock |