Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Printed style.
Marke: Fisherbrand™ 01828B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Printed style bags
- Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
- 2 mm stark
- Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
Rot | |
Polypropylen | |
2 mil | |
19 in. | |
14 in. |
3 to 4 gal. | |
Elastisch | |
Gedruckt in Englisch und Spanisch | |
140°C | |
48 x 36 cm | |
48 cm | |
36 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed > Red; Printed; Size: 14 x 19 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur