Learn More
Nabertherm™ Schmelzöfen mit integrierter Abgasreinigung
Der Schmelzofen BO ist speziell für Prozesse konzipiert, bei denen größere Probenmengen verbrannt werden müssen.
12560.00 € - 13500.00 €
Spezifikation
Reglertyp | C550 |
---|---|
Temperatur (metrisch) | Bis zu 1100 °C |
Spannung | 400 V |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17347919
|
Nabertherm™
LB091K1ON1 |
9 l |
12560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17357919
|
Nabertherm™
LB241K1ON1 |
24 l |
13500.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Max. Temperatur von 600 °C für den Verbrennungsprozess
- Max. Temperatur von 1100 °C für den nachfolgenden Prozess
- Dreiseitige Heizung (beide Seiten und unten)
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizdraht
- Die Auffangwanne aus Stahl schützt den Ofenboden
- Federunterstütztes Schließen der Ofentür (Klapptür) mit mechanischer Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen
- Thermische/katalytische Nachverbrennung, integriert im Abgaskanal, bis zu 600 °°C im Betrieb
- Temperaturregelung der Nachverbrennung bis 850 °C einstellbar
- Überwachte Abluft
- Vorwärmung der Zuluft durch die Bodenheizplatte
- Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur als Begrenzung zum Schutz des Ofens und der Ladung
Spezifikation
C550 | |
Bis zu 1100 °C | |
400 V |