Learn More
Nabertherm™ Schmelzöfen mit integrierter Abgasreinigung
Der Schmelzofen BO ist speziell für Prozesse konzipiert, bei denen größere Probenmengen verbrannt werden müssen.
Marke: Nabertherm™ LB241K1ON1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Max. Temperatur von 600 °C für den Verbrennungsprozess
- Max. Temperatur von 1100 °C für den nachfolgenden Prozess
- Dreiseitige Heizung (beide Seiten und unten)
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizdraht
- Die Auffangwanne aus Stahl schützt den Ofenboden
- Federunterstütztes Schließen der Ofentür (Klapptür) mit mechanischer Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen
- Thermische/katalytische Nachverbrennung, integriert im Abgaskanal, bis zu 600 °°C im Betrieb
- Temperaturregelung der Nachverbrennung bis 850 °C einstellbar
- Überwachte Abluft
- Vorwärmung der Zuluft durch die Bodenheizplatte
- Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur als Begrenzung zum Schutz des Ofens und der Ladung
Spezifikation
C550 | |
Bis zu 1100 °C | |
675 x 490 x 800 mm | |
9000 W |
24 l | |
340 x 280 x 250 mm | |
400 V |