Learn More
Nabertherm™ Schmelzöfen mit integrierter Abgasreinigung
Der Schmelzofen BO ist speziell für Prozesse konzipiert, bei denen größere Probenmengen verbrannt werden müssen.
Marke:  Nabertherm™ LB091K1ON1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17347919
  • 12875.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Max. Temperatur von 600 °C für den Verbrennungsprozess
  • Max. Temperatur von 1100 °C für den nachfolgenden Prozess
  • Dreiseitige Heizung (beide Seiten und unten)
  • Keramische Heizplatten mit integriertem Heizdraht
  • Die Auffangwanne aus Stahl schützt den Ofenboden
  • Federunterstütztes Schließen der Ofentür (Klapptür) mit mechanischer Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen
  • Thermische/katalytische Nachverbrennung, integriert im Abgaskanal, bis zu 600 °°C im Betrieb
  • Temperaturregelung der Nachverbrennung bis 850 °C einstellbar
  • Überwachte Abluft
  • Vorwärmung der Zuluft durch die Bodenheizplatte
  • Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur als Begrenzung zum Schutz des Ofens und der Ladung
Spezifikation
Spezifikation
C550
1100 °C
575 x 415 x 750 mm
7000 W
9 l
240 x 230 x 170 mm
400 V