Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen in einem Gestell mit abnehmbarem Deckel
GREENER_CHOICE
Präzise und konsistente Ausführung von Anwendungen mit Barriere-Pipettenspitzen in Gestellen mit abnehmbarem Deckel, die sich bei Kontakt mit potenziellen Kontaminanten verschließen.
122.00 € - 167.00 €
Spezifikation
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reinigungsnachweise Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Format Abnehmbares Deckelgestell
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
10049000
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2065E
100 mu;l ART 100E
164.00 €
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10577581
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2070
300 μl ART 300
122.00 €
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10029040
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2069
200 μl ART 200
166.00 €
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
10292761
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2065
100 μl ART 100
122.00 €
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
12654870
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2079E
1000 mu;l ART 1000E
159.00 €
800 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
10098960
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2139F
0.5 bis 10 μl ART 10F
122.00 €
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
10282761
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2149P
20 mu;l ART 20
167.00 €
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
10707811
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2149E
10 μl ART 10
165.00 €
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
Description
Description
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen, welche die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Pipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Merkmale:
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
  • Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe bei einer Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gel-Befüllung geeignet für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen
Mit weiter Öffnung, genomisch für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen die präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson pipetteman™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet
Specifications
Specifications
Gefiltert
Nicht autoklavierbar
Abnehmbares Deckelgestell
ART
Steril
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Universelle Passform
Polypropylen
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen in einem Gestell mit abnehmbarem Deckel