Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen in einem Gestell mit abnehmbarem Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10577581
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 bis 10 μl
1000 mu;l
100 μl
100 mu;l
10 μl
200 μl
20 mu;l
300 μl
Modell:
ART 10
ART 100
ART 1000E
ART 100E
ART 10F
ART 20
ART 200
ART 300
Packungsgröße:
800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10577581
Marke: Thermo Scientific™ 2070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzise und konsistente Ausführung von Anwendungen mit Barriere-Pipettenspitzen in Gestellen mit abnehmbarem Deckel, die sich bei Kontakt mit potenziellen Kontaminanten verschließen.
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen, welche die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Pipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Merkmale:
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
  • Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe bei einer Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gel-Befüllung geeignet für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen
Mit weiter Öffnung, genomisch für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen die präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson pipetteman™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ART 300 Barriere-Spitze, geringe Retention, Gestell mit abnehmbarem Deckel
Volumen (metrisch) 300 μl
Dispensierungsvolumen (metrisch) 300 μ l
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Modell ART 300
Länge (angloamerikanisch) 2,3 in.
Länge (metrisch) 5.84 cm
Reinigungsnachweise Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Format Abnehmbares Deckelgestell
Spitzenform Micro Point
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Produktlinie ART
Material Polypropylen
Fit for Purpose Steril & PCR-fähig