Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen in einem Gestell mit abnehmbarem Deckel
Beskrivning
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen, welche die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Pipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Merkmale:
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
- Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe bei einer Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gel-Befüllung geeignet für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen
Mit weiter Öffnung, genomisch für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen die präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson pipetteman™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet
Specifikationer
Specifikationer
| Beschreibung | ART 200 Barriere-Spitze, Gestell mit abnehmbarem Deckel |
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Dispensierungsvolumen (metrisch) | 200 μ l |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Modell | ART 200 |
| Länge (angloamerikanisch) | 2.32 Zoll |
| Länge (metrisch) | 5.88 cm |
| Reinigungsnachweise | Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin |
| Visa mer |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.