Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen im Klappdeckelgestell, extra lange Pipettenspitzen
Pipettieren Sie genau und konsistent mit den Thermo ScientificTM ArtTM Barriere-Pipettenspitzen in verlängerter Ausführung im Klappdeckelgestell, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen.
120.00 € - 235.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Reinigungsnachweise | Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin |
Format | Aufklappbares Gestell |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Universelle Passform |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Spitzenform | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Spitzenform | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10566594
![]() |
Thermo Scientific™
2140-HR |
10 μl | ART 10 REACH | Extra lang | Steril & PCR-fähig |
120.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10421175
![]() |
Thermo Scientific™
2140-05-HR |
10 μl | ART 10 REACH | Universelle Passform | Steril & PCR-fähig |
172.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15153606
![]() |
Thermo Scientific™
2160P-HR |
200 μl | ART-Sperrfilter | Universelle Passform | Steril & PCR-fähig |
222.00 €
768 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15163606
![]() |
Thermo Scientific™
2160P-05-HR |
200 μl | ART-Sperrfilter | Universelle Passform | Steril & PCR-fähig |
166.00 €
768 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15113636
![]() |
Thermo Scientific™
2079-HR |
1000 μ l | ART-Sperrfilter | Universelle Passform | Steril & PCR-fähig |
184.00 €
768 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15123636
![]() |
Thermo Scientific™
2079-05-HR |
1000 μ l | ART-Sperrfilter | Universelle Passform | Steril & PCR-fähig |
235.00 €
768 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15183636
![]() |
Thermo Scientific™
2080-HR |
1250 μl | ART-Sperrfilter | Extra lang | Steril & PCR-fähig |
139.00 €
768 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15193636
![]() |
Thermo Scientific™
2080-05-HR |
1250 μl | ART-Sperrfilter | Universelle Passform | Steril & PCR-fähig |
202.00 €
768 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10431185
![]() |
Thermo Scientific™
2179-05-HR |
1000 μl | ART 1000 l | Universelle Passform | Steril & PCR-fähig |
124.23 €
768 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Im Gegensatz zu Standard-Filterspitzen verschließen Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen die Pipetten, wenn sie möglichen Verunreinigungen ausgesetzt werden. Die Pipettenspitzen aus den Nachladeeinsätzen rasten sicher in das umweltfreundliche, wiederverwendbare Rack ein. Der Deckel kann aufgeklappt oder komplett abgenommen werden. Der Fixierbügel verhindert Kontamination, da die verbleibenden Pipettenspitzen steril bleiben und ermöglicht eine einfache Einhandbedienung. ART-Racks mit Klappdeckel sind in den Ausführungen geringe Retention, MicroPoint, extra lang und anderen Spezialausführungen erhältlich.
Merkmale:- Stapelbare Gestelle mit Klappdeckel sparen Platz in Ihrem Labor.
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
Empfohlen für:
- Liquid Handling
- Molekularbiologie
- PCR
- Biotechnologie
Spezifikation
Gefiltert | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Universelle Passform | |
Steril & PCR-fähig |
Steril | |
Aufklappbares Gestell | |
ART |
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Gewährleistungsanforderungen und -ausschlüsse, die in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegt sind, wird dieses Produkt ab dem Datum, an dem wir das Produkt versenden, und für neunzig (90) Tage danach garantiert. Haftungsausschluss für die Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.