Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen im Klappdeckelgestell, extra lange Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15183636
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
200 μl
1000 μl
1000 μ l
1250 μl
Modell:
ART 10 REACH
ART 1000 l
ART-Sperrfilter
Spitzenform:
Extra lang
Universelle Passform
Fit for Purpose:
Steril & PCR-fähig
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 15183636
Marke: Thermo Scientific™ 2080HR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pipettieren Sie genau und konsistent mit den Thermo ScientificTM ArtTM Barriere-Pipettenspitzen in verlängerter Ausführung im Klappdeckelgestell, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen.
Im Gegensatz zu Standard-Filterspitzen verschließen Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen die Pipetten, wenn sie möglichen Verunreinigungen ausgesetzt werden. Die Pipettenspitzen aus den Nachladeeinsätzen rasten sicher in das umweltfreundliche, wiederverwendbare Rack ein. Der Deckel kann aufgeklappt oder komplett abgenommen werden. Der Fixierbügel verhindert Kontamination, da die verbleibenden Pipettenspitzen steril bleiben und ermöglicht eine einfache Einhandbedienung. ART-Racks mit Klappdeckel sind in den Ausführungen geringe Retention, MicroPoint, extra lang und anderen Spezialausführungen erhältlich.
Merkmale:
  • Stapelbare Gestelle mit Klappdeckel sparen Platz in Ihrem Labor.
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
Empfohlen für:
  • Liquid Handling
  • Molekularbiologie
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ART-Sperrfilter, gefiltert, steril, geklapptes Gestell
Volumen (metrisch) 1250 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Natural
Modell ART-Sperrfilter
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10.22 cm
Reinigungsnachweise Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Format Aufklappbares Gestell
Spitzenform Extra lang
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Produktlinie ART
Fit for Purpose Steril & PCR-fähig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Gewährleistungsanforderungen und -ausschlüsse, die in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegt sind, wird dieses Produkt ab dem Datum, an dem wir das Produkt versenden, und für neunzig (90) Tage danach garantiert. Haftungsausschluss für die Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.