Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen im Klappdeckelgestell, extra lange Pipettenspitzen
Pipettieren Sie genau und konsistent mit den Thermo ScientificTM ArtTM Barriere-Pipettenspitzen in verlängerter Ausführung im Klappdeckelgestell, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen.
Marke: Thermo Scientific™ 2140-05-HR
75.09 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Im Gegensatz zu Standard-Filterspitzen verschließen Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen die Pipetten, wenn sie möglichen Verunreinigungen ausgesetzt werden. Die Pipettenspitzen aus den Nachladeeinsätzen rasten sicher in das umweltfreundliche, wiederverwendbare Rack ein. Der Deckel kann aufgeklappt oder komplett abgenommen werden. Der Fixierbügel verhindert Kontamination, da die verbleibenden Pipettenspitzen steril bleiben und ermöglicht eine einfache Einhandbedienung. ART-Racks mit Klappdeckel sind in den Ausführungen geringe Retention, MicroPoint, extra lang und anderen Spezialausführungen erhältlich.
Merkmale:- Stapelbare Gestelle mit Klappdeckel sparen Platz in Ihrem Labor.
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
Empfohlen für:
- Liquid Handling
- Molekularbiologie
- PCR
- Biotechnologie
Spezifikation
MicroPoint, besonders lang, Nachlade-Einsatz, geringe Retention | |
Gefiltert | |
ART 10 REACH | |
4.33 cm | |
Aufklappbares Gestell | |
Universelle Passform | |
Steril und PCR-fähig |
10 μl | |
Steril | |
1.71 in. | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Universelle Passform | |
ART |
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Gewährleistungsanforderungen und -ausschlüsse, die in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegt sind, wird dieses Produkt ab dem Datum, an dem wir das Produkt versenden, und für neunzig (90) Tage danach garantiert. Haftungsausschluss für die Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.