Learn More
Notrax Arrow Trax™ Non-Directional Chevron Patterned Entrance Mat
Artikelnummer. 17711938
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 130 cm
600 x 130 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17711938
Marke: Notrax 118S0023CH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Notrax Entrance Mat - The needle punched fibers are durable and crush-resistant for extreme grime retention making it suitable for heavy traffic areas. Dense vinyl backing is moisture resistant and slip resistant to keep the mat in place.
  • Das in mehreren Richtungen verlaufende Fischgrätmuster des Arrow Trax™ sorgt für eine leistungsstarke Scheuerwirkung, was das Produkt zu einer unserer beliebtesten Teppichmatten macht und einen enormen Mehrwert bedeutet
  • Die nadelgestanzten Fasern sind langlebig und bruchfest, um Schmutz besonders gut einzufangen, und eignen sich daher für Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen
  • Die Rückseite aus dichtem Vinyl ist feuchtigkeitsbeständig und rutschfest, um ein Verrutschen der Matte zu verhindern
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 90 x 60 cm
Farbe Aktivkohle
Länge (angloamerikanisch) 35 in.
Länge (metrisch) 90 cm
Material Polyester
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 60 cm