Learn More
Velp Scientifica™ AREX-6 Heizplattenrührersystem mit VTF
Sicherer und leistungsstarker Keramik-Heizplattenrührer aus Aluminium, aufrüstbar mit VTF und VTF EVO
Marke: Velp Scientifica™ SA20500463
Beschreibung
Überragende Sicherheitsfunktionen
- Der Lichtschutzschalter verhindert unbeabsichtigtes Aufheizen
- Das beleuchtete Symbol für die heiße Oberseite informiert den Anwender, wenn die Temperatur der oberen Platte über 50 °C liegt
- Widerstandsfähiges Druckguss-Gehäuse (IP 42) für maximalen Schutz des inneren Geräteteils.
- Die Rührgeschwindigkeit steigt sanft an, um Verschüttungen zu vermeiden
- Die optionale und maßgeschneiderte Silikonschutzhülle schützt den Rührer vor Verschüttungsschäden
Entwickelt für Leistungsfähigkeit und Anwenderfreundlichkeit
- Die Platte aus Aluminiumlegierung sorgt für eine optimale Wärmeübertragung
- Präzise Platten-Temperaturregelung bis zu 370 °C
- Extrem leistungsstarker bürstenloser Motor, der mit einer Drehzahl von 30 bis 1700 rühren kann
- Die Drehmoment-Kompensationstechnologie SpeedServo™ hält die Drehzahl bei Veränderung der Viskosität konstant
- Der neue Alnico-Magnet bietet eine hochmoderne Magnetkupplung und garantiert ein hervorragendes peripheres Rühren
Vielseitigkeit und verbesserte Produktivität
- Anschluss für VTF-, VTF EVO-Digital-Thermoregulatoren zur direkten Temperaturregelung der Probe mit einer Temperaturgenauigkeit von 0.5 °C
- Die VTF und VTF EVO erweitern das AREX-6-Leistungspotential durch exklusive Merkmale digitaler Heizplattenrührer
- Der MultiAluBlock™ und der neue MonoAluBlock™ ermöglichen die Durchführung zahlreicher Reaktionen und sparen Zeit und Platz auf dem Labortisch
- Das neue Hemisphärische Schalen-Set ermöglicht den Austausch von Ölbädern und -mänteln, um mit Rundkolben saubere und sichere Reaktionen durchzuführen
- PTFE-Sicherheitsabdeckungen minimieren die thermische Dispersion und erhöhen die Sicherheit
Spezifikation
Aluminiumlegierung | |
VTF digitaler Thermoregulator | |
Digital | |
105 mm | |
50/60 Hz | |
280 mm | |
5.7 lb. | |
Heizplattenrührer | |
1 | |
30 bis 1700 U/min |
230 V | |
Technopolymer | |
5,3 in. Durchm. | |
Umgebungstemperatur bis 370 °C | |
160 mm | |
630 W | |
2,6 kg | |
Rund | |
20 l |
Videos
-
Velp ARE/AREX-6 hotplate stirrers series