Learn More
Thermo Scientific™ Ampule Breakers
Thermo Scientific Ampullenöffner bieten eine sichere und bequeme Methode zum Öffnen von 1 ml- bis 10 ml-Ampullen aus Glas.
Marke: Thermo Scientific™ 28915
35.46 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Einweg-Ampullenöffner aus Polyethylen schützen Ihre Finger beim Öffnen von 1 ml- bis 10 ml-Glasampullen vor Glassplittern. Die Ampullenöffner umschließen den oberen Ampullenrand beim Öffnen, was die Entsorgung des Glasoberteils einfach und sicher macht.
- Anwenderfreundliches Einwegformat
- Kompatibel mit 1 ml- bis 10 ml-Ampullen
- Schützt vor Glassplittern
- Hilft beim Vermeiden von Kreuzkontamination
Spezifikation
Ja | |
100 Öffner | |
100 breakers |
Ampullenöffner | |
1 bis 4 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZL4544231A | Analysenzertifikat | 31/12/2024 | 28915 |
ZL4544231 | Analysenzertifikat | 28/12/2024 | 28915 |
ZL4520656 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 28915 |
ZJ4495371 | Analysenzertifikat | 16/10/2024 | 28915 |
ZI44535513 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 28915 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30