Learn More
Karl Fischer Aqualin™ Complete 1, für Karl-Fischer-Titration durch Volumetrie, Fisher Chemical
Einkomponenten-Reagenz; Pyridin-frei
155.00 €
Spezifikation
Reinheit oder „Frei von“-Deklaration | Pyridine free |
---|---|
Chemischer Name oder Material | Aqualine™ Complete 1 |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | Karl Fischer Reagent |
CAS | 111-90-0, 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10538810
|
Fisher Chemical
K/1900/15 |
1 L | Bernsteinfarbene Glasflasche |
155.00 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Volumetrisches Reagenz mit einer Komponente für Analysen mit hohem Wassergehalt
- Wasseräquivalent: 1.0 mg H2O/ml
- Unbegrenzte Wasserkapazität
- Führen Sie vor der Verwendung eine Titerbestimmung durch
- Pyridin-frei
Spezifikation
Pyridine free | |
Farblos | |
111-90-0, 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2 | |
Flüssig |
Aqualine™ Complete 1 | |
Karl Fischer Reagent | |
1.2mg of water/mL min. | |
Solution |
Sicherheit und Handhabung
GEFAHR!
Notfallübersicht
Hautreizend. Reizt die Augen. Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.
NFPA
Gesundheit: 1
Signalwort: GEFAHR!