Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 45
A high performance entrance mat for low traffic applications. The true cost of entrance matting is not the actual cost of the product, but rather what it can save in annual cleaning and maintenance costs over its lifetime.
71.00 € - 521.00 €
Spezifikation
Material | PVC (Rücken) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wenig frequentierte Bereiche |
Modell | Nomad™ Aqua, Serie 45 |
Widerstand | Rutschfest |
Dicke (metrisch) | 5,6 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17108620
|
3M™ Nomad™
7000062939 |
90 x 60 cm | Schwarz | Je 1 |
73.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17158580
|
3M™ Nomad™
7000032570 |
90 x 60 cm | Schwarz | 6/Packung |
521.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17138620
|
3M™ Nomad™
7000062942 |
180 x 120 cm | Blau | Je 1 |
336.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17118630
|
3M™ Nomad™
7000062950 |
90 x 60 cm | Blau | Je 1 |
71.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17188590
|
3M™ Nomad™
7000043095 |
90 x 60 cm | Blau | 6/Packung |
429.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17128630
|
3M™ Nomad™
7000062951 |
90 x 60 cm | Braun | Je 1 |
71.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17168580
|
3M™ Nomad™
7000032571 |
90 x 60 cm | Braun | 6/Packung |
509.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17148570
|
3M™ Nomad™
7000032556 |
150 x 91,4 cm | Schwarz | Je 1 |
215.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17178570
|
3M™ Nomad™
7000032559 |
150 x 91,4 cm | Blau | Je 1 |
210.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17148620
|
3M™ Nomad™
7000062943 |
150 x 91,4 cm | Braun | Je 1 |
210.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17158570
|
3M™ Nomad™
7000032557 |
180 x 120 cm | Schwarz | Je 1 |
336.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Stops 80% of dirt and moisture at the door
- For low traffic applications (Up to 500 crossings per day)
- Dual-fiber tuft traps & absorbs dirt and moisture more effectively than conventional matting
- Backed with slip resistant PVC
- Can be easily bonded and edged
- Available in black, brown, and blue
Spezifikation
PVC (Rücken) | |
Nomad™ Aqua, Serie 45 | |
5,6 mm |
Wenig frequentierte Bereiche | |
Rutschfest |