Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 45
A high performance entrance mat for low traffic applications. The true cost of entrance matting is not the actual cost of the product, but rather what it can save in annual cleaning and maintenance costs over its lifetime.
Marke:  3M™ Nomad™ 7000032559
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17178570
  • 210.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hält 80 % an Schmutz und Nässe an der Tür zurück
  • Für wenig frequentierte Bereiche (bis zu 500 Begehungen pro Tag)
  • Zwei-Faser-Schlingen fangen und absorbieren Schmutz und Feuchtigkeit effektiver als herkömmliche Matten
  • Rutschsicheres PVC auf der Rückseite
  • Lässt sich einfach zusammenfügen und einfassen
  • Erhältlich in Schwarz, Braun und Blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
150 x 91,4 cm
Nomad™ Aqua, Serie 45
Rutschfest
Blau
PVC (Rücken)
Wenig frequentierte Bereiche
Je 1
5,6 mm
150 cm
91,4 cm