Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 45
A high performance entrance mat for low traffic applications. The true cost of entrance matting is not the actual cost of the product, but rather what it can save in annual cleaning and maintenance costs over its lifetime.
Marke: 3M™ Nomad™ 7000062942
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hält 80 % an Schmutz und Nässe an der Tür zurück
- Für wenig frequentierte Bereiche (bis zu 500 Begehungen pro Tag)
- Zwei-Faser-Schlingen fangen und absorbieren Schmutz und Feuchtigkeit effektiver als herkömmliche Matten
- Rutschsicheres PVC auf der Rückseite
- Lässt sich einfach zusammenfügen und einfassen
- Erhältlich in Schwarz, Braun und Blau
Spezifikation
180 x 120 cm | |
Nomad™ Aqua, Serie 45 | |
Rutschfest | |
Blau | |
PVC (Rücken) |
Wenig frequentierte Bereiche | |
Je 1 | |
5,6 mm | |
180 cm | |
120 cm |