Learn More
Thermo Scientific™ Aqua-Tec™ Wasserkonservierungs-Stick
Schützen Sie Ihre wertvollen Proben vor Kontamination durch Schadstoffe im Wasser ohne den Einsatz aggressiver Chemikalien.
Marke: Thermo Scientific™ 50109579
446.82 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Aqua-Tech Wasserkonservierungszelle ist ein revolutionäres Gerät zum Schutz Ihrer wertvollen Proben vor Kontamination durch Schadstoffe im Wasser ohne den Einsatz aggressiver Chemikalien. Legen Sie die rund 3,7 Zoll (9,4 cm) lange Zelle einfach in das Wasserreservoir eines CO2 -Inkubators oder Wasserbads. Aqua-Tec verhindert eine Kontamination durch die meisten Arten von Bakterien, Schimmel und Pilzen für bis zu sechs Monate.
- Speziell für den Laboreinsatz in CO2-Inkubatoren und Wasserbädern entwickelt und getestet
- Nachgewiesene Wirksamkeit über einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten gegen Bakterien, Schimmel und Pilze
- Sichere Handhabung – kein spezielles Entsorgungsprotokoll notwendig
- Selbstregulierend zur Aufrechterhaltung eines effektiven Schutzes unabhängig vom Wasserstand
- Einfach zu verwenden in Geräten aller Hersteller
Compliance
US EPA-Registrierung 91025-1-95500
Spezifikation
Deutschland (N-86509), Schweiz (CHZN2388), Irland (PCS Nr. 100694) | |
Elementares Silber | |
Packung mit 4 Zellen | |
11 mm |
CO2-Inkubatoren und Wasserbäder | |
Wasserkonservierungszelle | |
94 mm | |
24 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Dieses Produkt ist nur in Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz, Schweden, Finnland und Island erhältlich