Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 384-Well-Reaktionsmikrotiterplatte mit Barcode
Für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität zur schnellen und effizienten PCR-Amplifikation
Marke: Applied Biosystems™ 4309849
435.42 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus einem einzigen, starren Polypropylen-Stück in einem 384-Well-Format
- Entwickelt für die Verwendung mit Applied Biosystems 384-Well-Real-Time PCR-Systemen und Thermocyclern
- Mattiert zur Minimierung von Störfluoreszenz, die von den Wells des Thermocycler-Blockes abstrahlt
- Geprüft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz
- Das einzigartige Design liefert eine Barriere für die Umgebungsluft und gewährleistet damit Temperaturkonstanz zwischen den Wells
- Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), die zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
- Plattform: 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, QuantSt
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Enthält 50 Platten. Lagerung bei Raumtemperatur möglich. Unter adäquaten Lagerbedingungen sind die Platten unbegrenzt lange lagerfähig. |
|
MicroAmp | |
Mikrotiterplatte | |
Stehrand | |
40 μl | |
50 Platten | |
Standard |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
50 Platten | |
Optisch | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polypropylen | |
384 | |
50 plates | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
I10S25Q715 | Analysenzertifikat | 18/04/2025 | |
I10S25Q521 | Analysenzertifikat | 18/04/2025 | |
I10S25Q426 | Analysenzertifikat | 18/04/2025 | |
I07R25Q312 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I07S25Q213 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen