Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit, for flow cytometry
Das CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit dient zur In-vitro- und In-vivo-Markierung von Zellen, damit mehrere Generationen mithilfe von Farbstoffverdünnung in der Durchflusszytometrie rückverfolgt werden können.
Marke:  Invitrogen™ C34567
340.36 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15421114
  • 508.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
  • 9 Fläschchen gefriergetrockneter CellTrace™ gelber Farbstoff
  • 500 μl DMSO
  • Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C)
Proliferationsassay
Zellproliferationskit
561, 532
CellTrace™
Raumtemperatur
Fluoreszent
Durchflusszytometer
CellTrace™ Gelb
Röhrchen
180 Assays
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2994048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog NumberC34567
Chargennummer2806863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog NumberC34567
Chargennummer2706318 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/07/2023 Catalog NumberC34567
Chargennummer2559162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog NumberC34567
Chargennummer2471819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2022 Catalog NumberC34567
Name des Produkts
Invitrogen™ CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit, for flow cytometry > 180 Assays