Beschreibung
Antimycin A is used to study the specific sites of reactive oxygen species production in mitochondria isolated from skeletal muscle of chronic obstructive pulmonary disease patients, and its relationship with local oxidative stress induced by exercise.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Antimycin A wird verwendet, um die spezifischen Standorte der reaktiven Sauerstoffspezies in Mitochondrien zu untersuchen, die aus der Skelettmuskulatur von Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung isoliert sind, und seine Beziehung zu lokalem oxidativem Stress, der durch Bewegung induziert wird.
Löslichkeit
Löslich in 100 % Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Isoliert von Streptomyces sp.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Antimycin A |
Typ | Antimycin A |
Physikalische Form | Pulver |
Schmelzpunkt | 149°C to 150°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Menge | 5 mg |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
UN-Nummer | UN3462 |
Merck Index | 14,714 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in 100% ethanol. Insoluble in water. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P05L008 | Analysenzertifikat | 07/03/2025 | J63522.#0,J63522.MA |
N28L021 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | J63522.#0,J63522.MA |
Z20K018 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | J63522.#0,J63522.MA |
Y06K025 | Analysenzertifikat | 11/12/2024 | J63522.#0,J63522.MA |
X15K050 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | J63522.#0,J63522.MA |
Sicherheit und Handhabung
- Antimycin A
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Antimycin A
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
51Stunden
4Minuten
1Sekunden
2Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%