Learn More
Antimycin A, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15405739
Antimycin A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405739
10 mg
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15405739
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63522.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Antimycin A is used to study the specific sites of reactive oxygen species production in mitochondria isolated from skeletal muscle of chronic obstructive pulmonary disease patients, and its relationship with local oxidative stress induced by exercise.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Antimycin A wird verwendet, um die spezifischen Standorte der reaktiven Sauerstoffspezies in Mitochondrien zu untersuchen, die aus der Skelettmuskulatur von Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung isoliert sind, und seine Beziehung zu lokalem oxidativem Stress, der durch Bewegung induziert wird.
Löslichkeit
Löslich in 100 % Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Isoliert von Streptomyces sp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1397-94-0
Summenformel C28H40N2O9
Molekulargewicht (g/mol) 548.633
MDL-Nummer MFCD01779723
InChI-Schlüssel UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
PubChem CID 16218979
IUPAC-Name [(2R,3S,6S,7R)-3-[(3-formamido-2-hydroxybenzoyl)amino]-8-hexyl-2,6-dimethyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl] 3-methylbutanoat
SMILES CCCCCCC1C(C(OC(=O)C(C(OC1=O)C)NC(=O)C2=C(C(=CC=C2)NC=O)O)C)OC(=O)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimycin A
Typ Antimycin A
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 149°C to 150°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 10 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
UN-Nummer UN3462
Merck Index 14,714
Löslichkeitsinformationen Soluble in 100% ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 548.63
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP05L008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog NumberJ63522.#0,J63522.MA
ChargennummerN28L021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberJ63522.#0,J63522.MA
ChargennummerZ20K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog NumberJ63522.#0,J63522.MA
ChargennummerY06K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberJ63522.#0,J63522.MA
ChargennummerX15K050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberJ63522.#0,J63522.MA
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimycin A
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Antimycin A
Name des Produkts
Antimycin A, Thermo Scientific Chemicals >