Learn More
Ansell HyFlex™ nitrilschaumbeschichtete Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
9
10
11
Beschreibung
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology für eine verbesserte Passform und ein bequemeres Tragegefühl
- Das neue Design bietet eine längere Haltbarkeit gegenüber früheren Formulierungen
- Die Schaumbeschichtung erhöht die Atmungsaktivität und sorgt so für Tragekomfort
- Für einen saubereren und bequemeren Handschuh werden durch den firmeneigenen Waschprozess Verunreinigungen effektiv entfernt
- Verbesserte Griffeigenschaften in trockenen und leicht öligen Umgebungen
Compliance
Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI 3 (Abriebfestigkeit); Normen EN388-1149.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Frei von umweltschädlichen Stoffen
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Beschichteter Bereich | Handfläche, Finger |
Coating Material | Nitrilschaum |
Farbe | Grau, Weiß |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Ja |
Material | Nylon |
Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ nitrilschaumbeschichtete Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur