Learn More
Ansell™ DermaShield™ Grüne Neoprenhandschuhe der Serie 73-711
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Beschreibung
- Hergestellt aus Polychloropren
- Er ist frei von Latexproteinen und Beschleunigern und minimiert sowohl Typ I- als auch Typ IV-Allergien im Zusammenhang mit Naturkautschuk.
- Komfort und Flexibilität der Naturkautschuk-Handschuhen zu einem ähnlich wettbewerbsfähigen Preis
- Die Neopren-Zusammensetzung bietet bessere chemische Beständigkeit.
- Die neue Manschette mit gerolltem Bündchen verhindert ein Abrollen des Handschuhs und bietet so einen besseren Schutz.
- Steril
- Für nicht-sterile kontrollierte Umgebungen verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Neopren |
| Stulpenmaterial | Neopren |
| Anwendungen | Laboratory |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Yes |
| Material | Neopren |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 8,5 |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |